Merck
30192
Sigma-Aldrich
(R)-2-氨基己烷
≥97.0% (GC)
别名:
(R)-2-己基胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H15N
CAS号:
分子量:
101.19
Beilstein:
5237601
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
方案
≥97.0% (GC)
光学纯度
enantiomeric ratio: >99.0:1.0 (GC)
SMILES字符串
CCCC[C@@H](C)N
InChI
1S/C6H15N/c1-3-4-5-6(2)7/h6H,3-5,7H2,1-2H3/t6-/m1/s1
InChI key
WGBBUURBHXLGFM-ZCFIWIBFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
129.2 °F
闪点(°C)
54 °C
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)