Merck
127787
Sigma-Aldrich
巴豆酰氯
technical grade, 90%
别名:
(E)-Crotonoyl chloride, trans-Crotonoyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH=CHCOCl
CAS号:
分子量:
104.53
Beilstein:
506118
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
化驗
90%
包含
1500 ppm hydroquinone as stabilizer
折射率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
120-123 °C (lit.)
密度
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C\C=C\C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3/b3-2+
InChI 密鑰
RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
巴豆酰氯可用于合成α,β-不饱和酯
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
95.0 °F - closed cup
閃點(°C)
35 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Double asymmetric induction as a mechanistic probe: the doubly diastereoselective conjugate addition of enantiopure lithium amides to enantiopure α,β-unsaturated esters and enantiopure α,β-unsaturated hydroxamates.
Davies SG, et al.
Tetrahedron, 67(34), 6382-6403 (2011)