Merck
279382
Sigma-Aldrich
乙酸乙酯-1-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH313CO2C2H5
CAS号:
分子量:
89.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
蒸汽密度
3 (vs air)
质量水平
蒸汽压
73 mmHg ( 20 °C)
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
99% (CP)
expl. lim.
11.4 %
折射率
n20/D 1.372 (lit.)
沸点
76-77 °C (lit.)
mp
-84 °C (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+1
SMILES字符串
CCO[13C](C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i4+1
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-AZXPZELESA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
26.6 °F - closed cup
闪点(°C)
-3 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)