Merck
293067
Sigma-Aldrich
琥珀腈-d4
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NCCD2CD2CN
CAS号:
分子量:
84.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % D
质量水平
方案
99% (CP)
表单
solid
mp
49-56 °C (lit.)
质量偏移
M+4
SMILES字符串
[2H]C([2H])(C#N)C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C4H4N2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H2/i1D2,2D2
InChI key
IAHFWCOBPZCAEA-LNLMKGTHSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)