Merck
293008
Sigma-Aldrich
三甲基氯化亚砜
98%
别名:
NSC 221182
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3S(Cl)O
CAS号:
分子量:
128.62
Beilstein:
4549927
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
solid
反应适用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
226-229 °C (lit.)
官能团
sulfoxide
SMILES字符串
[Cl-].C[S+](C)(C)=O
InChI
1S/C3H9OS.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
KQYWHJICYXXDSQ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
二甲基氧代亚甲基硫叶立德的前体。
作为以下过程的反应物:
  • 叶立德聚合反应
  • X-H插入
  • 一锅法顺序加成
  • 烯酮的环丙烷化反应
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)