Merck
292419
Sigma-Aldrich
α-D-五苯甲酸酰葡萄糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C41H32O11
CAS号:
分子量:
700.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +127°, c = 1 in chloroform
mp
185-188 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C(OC[C@H]1O[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@@H]1OC(=O)c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C41H32O11/c42-36(27-16-6-1-7-17-27)47-26-32-33(49-37(43)28-18-8-2-9-19-28)34(50-38(44)29-20-10-3-11-21-29)35(51-39(45)30-22-12-4-13-23-30)41(48-32)52-40(46)31-24-14-5-15-25-31/h1-25,32-35,41H,26H2/t32-,33-,34+,35-,41-/m1/s1
InChI 密鑰
JJNMLNFZFGSWQR-MJSUJZIKSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3