Merck
775665
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-galactopyranose
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H20O10
CAS号:
分子量:
348.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
powder
沸点
107-110 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC1O[C@H](COC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O10/c1-6(15)20-5-10-11(21-7(2)16)12(22-8(3)17)13(14(19)24-10)23-9(4)18/h10-14,19H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12+,13-,14?/m1/s1
InChI key
IEOLRPPTIGNUNP-RRYROLNDSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)