Merck
292427
Sigma-Aldrich
2-D-溴化吡喃葡糖-四苄酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H27BrO9
CAS号:
分子量:
659.48
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
旋光性
[α]20/D +125°, c = 1 in chloroform
mp
128-131 °C (lit.)
SMILES字符串
Br[C@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@H]1OC(=O)c5ccccc5
InChI
1S/C34H27BrO9/c35-30-29(44-34(39)25-19-11-4-12-20-25)28(43-33(38)24-17-9-3-10-18-24)27(42-32(37)23-15-7-2-8-16-23)26(41-30)21-40-31(36)22-13-5-1-6-14-22/h1-20,26-30H,21H2/t26-,27-,28+,29-,30+/m1/s1
InChI key
WISFGQOOKBVKPD-RLXMVLCYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)