等級
technical grade
品質等級
化驗
90%
包含
0.05-0.15% 3,5-Di-tert-Butylcatechol as stabilizer
折射率
n20/D 1.588 (lit.)
bp
67-70 °C/4 mmHg (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
密度
1.41 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
BrC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7Br/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2
InChI 密鑰
SRXJYTZCORKVNA-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter