Merck
586153
Sigma-Aldrich
月桂酸-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C
别名:
十二烷酸-1,2,3,4-13C4
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7(13CH2)313CO2H
分子量:
204.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
51113400
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
99% (CP)
表单
solid
沸点
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
质量偏移
M+4
SMILES字符串
CCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i9+1,10+1,11+1,12+1
InChI key
POULHZVOKOAJMA-BMHINFNASA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)