Merck
290742
Sigma-Aldrich
4′-苯氧基苯乙酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5OC6H4COCH3
CAS号:
分子量:
212.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
solid
bp
200 °C/12 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H12O2/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)16-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3
InChI 密鑰
DJNIFZYQFLFGDT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup