Merck
289272
Sigma-Aldrich
氯化镝(III) 六水合物
99.9% trace metals basis
别名:
六水三氯化镝
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
DyCl3 · 6(H2O)
CAS号:
分子量:
376.95
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
99.9% trace metals basis
表单
crystals and lumps
反应适用性
reagent type: catalyst
core: dysprosium
杂质
≤2000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES字符串
O.O.O.O.O.O.Cl[Dy](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Dy.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI key
HFEOHRWLEGXZHW-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 六齿胺配体镝(III)络合物的合成: 本研究探索了一种新型镝络合物的合成,重点介绍了其在分子磁性和催化等领域的潜在应用(Gonzalez-Barreira et al., 2023)。
  • 具有场诱导单离子磁体行为的五齿席夫碱镝(III)络合物: 这项研究描述了镝络合物的磁学性质,可用于开发新的磁性材料(Corredoira-Vazquez et al., 2023)。
  • 具有缓慢磁化弛豫的四核镝席夫碱络合物: 研究重点关注了镝基络合物的合成和表征,该复合物对数据存储技术有潜在意义(Gebrezgiabher et al., 2022)。
  • 氯化物路线合成的DyF3纳米颗粒的自组装: 研究了使用六水合氯化镝(III)合成的氟化镝纳米颗粒的性质,该研究与各种纳米技术的应用相关(Alakshin et al., 2018)。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
María N Oviedo et al.
Analytical methods : advancing methods and applications, 13(8), 1033-1042 (2021-02-09)
Efficient separation and preconcentration of inorganic Sb species in different water samples were performed in this work by a novel dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) method based on the application of a magnetic ionic liquid (MIL) and electrothermal atomic absorption spectroscopy
商品
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.