Merck
289213
Sigma-Aldrich
氯化钬(III) 六水合物
99.9% trace metals basis
别名:
Holmium chloride hexahydrate, Holmium trichloride hexahydrate, Trichloroholmium hexahydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HoCl3 · 6H2O
CAS号:
分子量:
379.38
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
99.9% trace metals basis
表单
crystals and lumps
反应适用性
reagent type: catalyst
core: holmium
杂质
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
165 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ho](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ho.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI key
BUQFCXABQYNXLP-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 以氯化钬为催化剂的超声辅助一锅法合成二氢嘧啶酮:研究重点介绍了使用六水合氯化钬作为催化剂合成二氢嘧啶酮,这类化合物具有重要的药用价值(Kakaei et al., 2015)。
  • 钬掺杂SPION的简易合成与表征:本研究侧重于材料科学领域,合成了在各种纳米技术应用中具有潜在应用价值的钬掺杂SPION(Osial et al., 2018)。
  • 钬掺杂氧化铁纳米颗粒的合成与表征:介绍了与磁性材料研究相关的钬掺杂氧化铁纳米颗粒的合成方法和潜在应用(Bloemen et al., 2014)。
  • N3O2氨基苯酚供体的Dy4、Dy5和Ho2络合物:Dy5-µ3-过氧化物单分子磁体:研究了钬在新型分子结构中的络合作用,这对于理解材料化学中的磁性很重要(Corredoira-Vazquez et al., 2023)。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.