Merck
205141
Sigma-Aldrich
氯化镨(III) 水合物
99.9% trace metals basis
别名:
Praseodymium Trichloride Hydrate, Praseodymium chloride hydrate, Praseodymium(3+) Trichloride Hydrate, Trichloropraseodymium hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
PrCl3 · xH2O
CAS号:
分子量:
247.27 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
99.9% trace metals basis
表单
solid
反应适用性
reagent type: catalyst
core: praseodymium
杂质
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
密度
2.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
O.Cl[Pr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Pr/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
InChI key
BQRCNEKQNZWNCY-UHFFFAOYSA-K
一般描述
氯化镨(III)水合物可溶于水和酒精。用作镨(Pr)源制取不溶性镨(III)化合物。
应用
氯化镨(III)水合物可用作掺杂剂制备Pr修饰TiO2纳米颗粒,用于光催化降解有机污染物。镨离子的加入改善了催化剂的热稳定性和表面物理化学性质。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Photocatalytic activity of Pr-modified TiO2 for the degradation of bisphenol A
Denise S Cordeiro, et al.
SN Applied Sciences, 3, 1-8 (2021)
商品
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.