方案
98%
表单
solid
旋光性
[α]20/D −16°, c = 10 in ethanol
mp
35-36 °C (lit.)
官能团
amine
hydroxyl
SMILES字符串
CC(C)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m0/s1
InChI key
NWYYWIJOWOLJNR-YFKPBYRVSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
172.4 °F - closed cup
闪点(°C)
78 °C - closed cup