Merck
444413
Sigma-Aldrich
N-(叔丁氧基羰基)-L-缬氨醇
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS号:
分子量:
203.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
96%
表单
liquid
旋光性
[α]23/D −23°, c = 1 in chloroform
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
折射率
n20/D 1.449 (lit.)
沸点
208 °C (lit.)
密度
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H21NO3/c1-7(2)8(6-12)11-9(13)14-10(3,4)5/h7-8,12H,6H2,1-5H3,(H,11,13)/t8-/m1/s1
InChI key
OOQRRYDVICNJGC-MRVPVSSYSA-N
应用
合成对映纯β-高氨基酸的原料。用于对映纯四氢异喹啉的高效合成。一锅法将氨基酸氨基甲酸酯转化为 N-衍生 2-噁唑烷酮的中间体。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Huwe, C.M. Blechert, S.
Tetrahedron Letters, 35, 9533-9533 (1994)
Tietze, L.F. Burkhardt, O.
Synthesis, 1331-1331 (1994)
Caputo, R. et al.
Tetrahedron, 51, 12337-12337 (1995)
R. Caputo et al.
Tetrahedron Letters, 36, 167-167 (1995)