Merck
283134
Sigma-Aldrich
六甲基二硅噻吩
synthesis grade
别名:
(TMS)2S, HMDS, NSC 252160, 双(三甲基硫化硅)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiSSi(CH3)3
CAS号:
分子量:
178.44
Beilstein:
1698358
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
品質
synthesis grade
折射率
n20/D 1.4586 (lit.)
bp
164 °C (lit.)
密度
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)S[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18SSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
InChI 密鑰
RLECCBFNWDXKPK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
六甲基二硅硫烷可用于二甲氧基芳族化合物的双-O-去甲基化。
它也可以在以下转化中用作硫源:
  • 酰胺和内酰胺是其对应的硫类似物。
  • 烯丙醇转化为二烯丙基硫化物。
  • 过渡金属卤化物转化为金属硫化物。
  • 芳基碘化物转化为为二芳基硫化物。
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
73.4 °F - closed cup
閃點(°C)
23 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Conversion of amides and lactams to thioamides and thiolactams using hexamethyldisilathiane.
Smith DC
The Journal of Organic Chemistry, 59(2), 348-354 (1994)
Counterattack reagents sodium trimethylsilanethiolate and hexamethyldisilathiane in the bis-O-demethylation of aryl methyl ethers.
Hwu JR
The Journal of Organic Chemistry, 55(24), 5987-5991 (1990)
Direct synthesis of diallyl sulfides from allyl alcohols and hexamethyldisilathiane.
Tsay SC
Tetrahedron, 49(40), 8969-8976 (1993)
The use of hexamethyldisilathiane for the synthesis of transition metal sulfides.
Carmalt CJ
Polyhedron, 22(9), 1255-1262 (2003)
Copper-Catalyzed Production of Diaryl Sulfides Using Aryl Iodides and a Disilathiane.
Ogiwara Y
Synlett (2017)