About This Item
线性分子式:
HOC6H4OCH2CH2OC6H4OH
CAS号:
分子量:
246.26
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
等级
technical grade
方案
85%
表单
solid
mp
157-160 °C (lit.)
SMILES字符串
Oc1cccc(OCCOc2cccc(O)c2)c1
InChI
1S/C14H14O4/c15-11-3-1-5-13(9-11)17-7-8-18-14-6-2-4-12(16)10-14/h1-6,9-10,15-16H,7-8H2
InChI key
DBFHCPVZZSVFJL-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3