化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.490 (lit.)
bp
137 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
InChI 密鑰
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
反式,反式-金合欢醇是倍半萜醇,常见于许多精油、柑橘类水果、蜂胶和植物性食品和饮料中。它是一种有效的生物活性剂,可用于药物和化妆品。
應用
反式,反式 -法尼醇已用于合成:
- 天蚕 保幼激素
- 萜类,如角鲨烯 、类脂膜 和毛喉素
其他說明
存在于许多精油中的倍半萜烯醇。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Influences of trans-trans farnesol, a membrane-targeting sesquiterpenoid, on Streptococcus mutans physiology and survival within mixed-species oral biofilms
International Journal of Oral Science, 3, 98-106 (2011)
Assessment of the antioxidant and antiproliferative effects of sesquiterpenic compounds in in vitro Caco-2 cell models
Food Chemistry, 156, 204-211 (2014)
Tetrahedron, 50, 139-139 (1994)
Tetrahedron Letters, 34, 1721-1721 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 5803-5803 (1994)