Merck
273066
Sigma-Aldrich
4-氨基-2,6-二苯基苯酚
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H2(C6H5)2OH
CAS号:
分子量:
261.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
solid
mp
148-150 °C (lit.)
官能团
phenyl
SMILES字符串
Nc1cc(c(O)c(c1)-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H15NO/c19-15-11-16(13-7-3-1-4-8-13)18(20)17(12-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-12,20H,19H2
InChI key
YCOUFOVMXBWYIX-UHFFFAOYSA-N
应用
4-Amino-2,6-diphenylphenol was used in the synthesis of 4-diazo-2,6-diphenylcyclohexa-2,5-dienone by undergoing diazotization in glacial acetic acid.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Equilibrium study of biphenyl-2-ol by infrared spectroscopy.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 14, 1663-1665 (1976)