About This Item
线性分子式:
Fe(ClO4)2 · xH2O
CAS号:
分子量:
254.75 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
品質等級
化驗
98%
形狀
crystalline
反應適用性
reagent type: oxidant
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
O.[Fe++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Fe.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI 密鑰
BJDJGQJHHCBZJZ-UHFFFAOYSA-L
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.