化驗
99%
mp
128-130 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1c(Br)cc(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4Br2N2O2/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)10(11)12/h1-2H,9H2
InChI 密鑰
OBTUHOVIVLDLLD-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3