一般說明
四丁基磷酸二氢铵溶液 (TABP) 是一种季铵盐,常用于制备缓冲液和离子对试剂。
應用
四丁基磷酸二氢铵溶液可用作:
- 吲哚与缺电子烯烃选择性N-烷基化的催化剂。
- 氢键受体(HBA)催化剂,通过αC-H键活化合成酮酯。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
其他客户在看
Photoredox-Catalyzed Isomerization of Highly Substituted Allylic Alcohols by C- H Bond Activation
Angewandte Chemie (International Edition in English), 59, 11660-11668 (2020)
Journal of Chromatographic Science, 31, 231-231 (1993)
Journal of Liquid Chromatography, 15, 2487-2487 (1992)
Weak Nucleophiles in the Aza-Michael Reaction
Advanced Synthesis & Catalysis, 365, 1908-1925 (2023)
Tetrahedron, 62, 10237-10237 (2006)