Merck
PHR1305
Supelco
十二烷基苯磺酸钠
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
十二烷基苯磺酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)11C6H4SO3Na
CAS号:
分子量:
348.48
Beilstein:
4171051
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1623637
API 家族
sodium dodecylbenzenesulfonate
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H30O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21;/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
JHJUUEHSAZXEEO-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
十二烷基苯磺酸钠,通常称为月桂基苯基磺酸钠,是一种线性烷基苯磺酸盐,属于阴离子表面活性剂类别。通常,它在医药、个人护理、家庭护理和食品中被用作乳化剂、洗涤剂、增溶剂和湿润剂。
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
十二烷基苯磺酸钠可作为药物参考标准品,通过高效液相色谱法对原材料、环境样品、个人护理和家庭护理配方中的分析物进行测定。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至 USP、EP(PhEur)和 BP 一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
欲查看本品的分析证书示例,请在下框中输入LRAC3264。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Specific determination of linear alkylbenzenesulfonates (LAS) in commercial detergents and whole blood by high-performance liquid chromatography with solid-phase extraction
Xue Y, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 31(1), 37-43 (2007)
Adsorption of linear alkyl benzene sulfonates on oil-water interface: Effects of Na+, Mg2+ and Ca2+ ions
Anachkov SE, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 466, 18-27 (2015)
Simple and rapid determination of linear alkylbenzene sulfonates by in-tube solid-phase microextraction coupled with liquid chromatography
Hirayama Y, et al.
Journal of Health Science, 52(3), 228-236 (2006)
Development of a method by HPLC to determine LAS and its application in anaerobic reactors
Duarte I, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 17(7), 1360-1367 (2006)
Amended safety assessment of dodecylbenzenesulfonate, decylbenzenesulfonate, and tridecylbenzenesulfonate salts as used in cosmetics
Becker LC, et al.
International Journal of Toxicology, 29, 288S-305S (2010)