Merck
261785
Sigma-Aldrich
二苯胺-4-磺酸钡
98%
别名:
4-(苯氨基)苯磺酸 钡盐, 二苯胺-4-磺酸 钡盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C12H10NO3S)2Ba
CAS号:
分子量:
633.88
Beilstein:
3795146
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
98%
SMILES字符串
[Ba++].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1.[O-]S(=O)(=O)c3ccc(Nc4ccccc4)cc3
InChI
1S/2C12H11NO3S.Ba/c2*14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h2*1-9,13H,(H,14,15,16);/q;;+2/p-2
InChI key
IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)