Merck
258350
Sigma-Aldrich
中卟啉 IX 二甲酯
synthetic
别名:
7,12-二乙基-3,8,13,17-四甲基-21H,23H-卟啉-2,18-二丙酸二甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H42N4O4
CAS号:
分子量:
594.74
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
反應適用性
core: porphyrin
reagent type: catalyst
mp
214-215 °C (lit.)
λmax
400 nm
SMILES 字串
CCc1c(C)c2cc3nc(cc4[nH]c(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CC)c(C)c4CCC(=O)OC)c(CCC(=O)OC)c3C
InChI
1S/C36H42N4O4/c1-9-23-19(3)27-15-28-21(5)25(11-13-35(41)43-7)33(39-28)18-34-26(12-14-36(42)44-8)22(6)30(40-34)17-32-24(10-2)20(4)29(38-32)16-31(23)37-27/h15-18,38,40H,9-14H2,1-8H3/b27-15-,28-15-,29-16-,30-17-,31-16-,32-17-,33-18-,34-18-
InChI 密鑰
SQMOJNBMZGPIKC-MFBGAUBSSA-N
應用
Reactant for:
  • Metalation reactions
  • H2-hydrogenations
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2