Merck
256285
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-1,2,3,4-四氢-1-萘酚
99%
别名:
(R)-(-)-α-四氢萘酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12O
CAS号:
分子量:
148.20
Beilstein:
4350913
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
光學活性
[α]17/D −32°, c = 2.5 in chloroform
光學純度
ee: 99% (HPLC)
bp
140 °C/17 mmHg (lit.)
mp
39-40 °C (lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O[C@@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2/t10-/m1/s1
InChI 密鑰
JAAJQSRLGAYGKZ-SNVBAGLBSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
手性结构单元。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Ingo Bichlmaier et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(5), 1818-1827 (2006-03-03)
A set of 28 enantiomers comprising rigid and flexible secondary alcohols was synthesized by the asymmetric Corey-Bakshi-Shibata reduction. The enantiomerically pure alcohols were subjected to enzymatic glucuronidation assays employing the human UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) 2B7 and 2B17. Both UGTs displayed high