Merck
254320
Sigma-Aldrich
碲化锌
−100 mesh, 99.99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ZnTe
CAS号:
分子量:
192.99
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
deposition grade
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder
粒徑
−100 mesh
密度
6.34 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
[Zn]=[Te]
InChI
1S/Te.Zn
InChI 密鑰
NSRBDSZKIKAZHT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3