Merck
硫属化物
图片:戴手套的手直立展示二维硫属化物玻璃以显示涂层。
硫属化物是含有至少一种硫属元素离子和至少一种金属元素的化合物,通常包括硫化物、硒化物和碲化物。硫属化物为无定形、晶体和纳米晶体形式,以其卓越的电子、光学和半导体特性而闻名。其他独特特征包括弯曲、自组织和光子暗化功能。无论您的研究重点是传感器、光电、光伏还是生物医学应用,我们都能为您提供各种低至高纯度的化合物,完美满足您的需求。  
我们的生命科学纳米材料研发团队致力于为创新最前沿提供材料。为此,我们提供各种各样独特的硫属化物、放大和商业化服务,以及针对不同应用的定制解决方案。
相关产品资源
1/3
过渡金属硫属化物和二硫化物
过渡金属硫属化物是一种具有可调节电子和光电特性、间接带隙和增强稳定性的超薄材料。过渡金属硫属化物是一种MX型半导体,而二硫化物则是MX2型,其中M代表过渡金属,X代表硫属原子。这类材料具有电子带隙,可用于一系列电池、太阳能电池、柔性电子、光纤、能量存储和催化应用。我们可以为您提供类似于石墨烯的过渡金属二硫化物,例如二硫化钼(MoS2) 和二硫化钨 (WS2),适用于场效应晶体管(FET)和薄膜单层光致发光。  
硫属化物量子点
硫属化物量子点是一种具有出色的量子约束效应、表面体积比、溶解度、边缘效应、可调光致发光和荧光特性的半导体纳米粒子。我们可以为您提供易于官能化和增强光稳定性的高质量二硫化钼(MoS2)和二硫化钨 (WS2) )量子点。以上材料为标准2D纳米片材开辟了一个新的维度,使其能够应用于能源、电池和成像领域。