Merck
252417
Sigma-Aldrich
初卟啉 I 二氢溴酸
synthetic
别名:
2,7,12,17-四乙基-3,8,13,18-四甲基卟啉 二氢溴酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H38N4 · 2HBr
CAS号:
分子量:
640.49
Beilstein:
4093283
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
质量水平
反应适用性
core: porphyrin
reagent type: catalyst
SMILES字符串
Br[H].Br[H].CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CC)c(C)c4CC)c(C)c3CC
InChI
1S/C32H38N4.2BrH/c1-9-21-17(5)25-14-30-23(11-3)19(7)27(35-30)16-32-24(12-4)20(8)28(36-32)15-31-22(10-2)18(6)26(34-31)13-29(21)33-25;;/h13-16,33,36H,9-12H2,1-8H3;2*1H/b25-14-,26-13-,27-16-,28-15-,29-13-,30-14-,31-15-,32-16-;;
InChI key
OFTIRHMWTNCKQL-SEUKLDDDSA-N
应用
Investigations to characterize the compound
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)