About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(ReO4)
CAS号:
分子量:
492.67
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
方案
98%
表单
powder
SMILES字符串
[O-][Re](=O)(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.4O.Re/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;/h5-16H2,1-4H3;;;;;/q+1;;;;-1;
InChI key
MTTXKKTWRLXAKW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
制备邻苯二胺和邻氨基苯硫酚 的铼络合物的原料,与镍卟啉反应可生成高铼酸盐。合成诊断用放射性药物的模型化合物。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Luo, H. et al.
Inorganic Chemistry, 34, 2287-2287 (1995)
Inorganic Chemistry, 29, 223-223 (1990)
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 315-315 (1990)
Luo, L. et al.
Inorganic Chemistry, 32, 4491-4491 (1993)