About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H15BrO4S · xH2O
CAS号:
分子量:
311.19 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
98%
旋光性
[α]20/D +94°, c = 1 in H2O
mp
117-121 °C (lit.)
官能团
bromo
ketone
sulfonic acid
SMILES字符串
O.CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)[C@H]2Br
InChI
1S/C10H15BrO4S.H2O/c1-9(2)6-3-4-10(9,5-16(13,14)15)8(12)7(6)11;/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14,15);1H2/t6-,7+,10-;/m1./s1
InChI key
RQZLIPHNDCFLPR-OFVIFIGMSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges