Merck
243906
Sigma-Aldrich
硼烷三苯基膦络合物
97%
别名:
三苯基膦硼烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)3P · BH3
CAS号:
分子量:
276.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
反应适用性
reagent type: reductant
mp
189-191 °C (lit.)
SMILES字符串
B.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P.BH3/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H3
InChI key
CHVBILDTVBDARQ-UHFFFAOYSA-N
应用
用于以下反应的反应物:
  • 带有芳基碘化物的C-P交叉偶联
  • 通过路易斯碱交换合成N-杂环卡宾硼烷配合物
  • 无催化剂的醇解反应来解除对膦硼烷的保护
  • 进行中的异裂活化
  • 通过与树脂负载的胺反应而去保护
  • 将过度拥挤的甲硅烷基插入氢硼烷中
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)