Merck
238392
Sigma-Aldrich
脱氧胆酸钠 一水合物
97%
别名:
3α,12α-二羟-5β-胆烷酸 钠盐, 去氧胆酸 钠盐, 脱氧胆酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H39NaO4 · H2O
分子量:
432.57
Beilstein:
3643164
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +48.3°, c = 1 in ethanol
SMILES 字串
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3CCC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4.Na.H2O/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;;/m1../s1
InChI 密鑰
NDVHNZISGVSFMP-WTCAICSISA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
强力增溶剂 ;用于溶解来自人胎盘微粒体的雌激素合成酶。
取代透過
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)