Merck
236047
Sigma-Aldrich
四溴酚蓝 钠盐
Dye content 85 %, ≥84.5% (HPLC)
别名:
3,3′,3′′,4,5,5′,5′′,6-四溴酚蓝 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H5Br8NaO5S
分子量:
1007.53
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
质量水平
方案
≥84.5% (HPLC)
表单
powder
组成
Dye content, 85%
技术
titration: suitable
颜色
brown to dark brown
λmax
610 nm
ε (消光系数)
≥12000 at 298-304 nm in H2O at 0.005 g/L
≥55000 at 607-613 nm in H2O at 0.005 g/L
≥59000 at 222-228 nm in H2O at 0.005 g/L
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H6Br8O5S.Na/c20-7-1-5(2-8(21)17(7)28)11(6-3-9(22)18(29)10(23)4-6)12-13(24)14(25)15(26)16(27)19(12)33(30,31)32;/h1-4,28H,(H,30,31,32);/q;+1/p-1
InChI key
GFMOPDHPAXHAQX-UHFFFAOYSA-M
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)