Merck
227358
Sigma-Aldrich
3,4,5,6-四溴酚磺酰胆碱
Dye content 95 %
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H10Br4O5S
CAS号:
分子量:
669.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
形狀
powder
品質等級
成份
Dye content, 95%
visual transition interval
6.6-8.2, yellow to purple
λmax
426 nm
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C19H10Br4O5S/c20-14-13-18(17(23)16(22)15(14)21)29(26,27)28-19(13,9-1-5-11(24)6-2-9)10-3-7-12(25)8-4-10/h1-8,24-25H
InChI 密鑰
ARVZQGSXIKSAAY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)