Merck
229970
Sigma-Aldrich
碘化铊(I)
99.999% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
TlI
CAS号:
分子量:
331.29
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.999% trace metals basis
形狀
powder
雜質
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
440 °C (lit.)
密度
7.29 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
I[Tl]
InChI
1S/HI.Tl/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3