等級
synthesis grade
品質等級
產品線
AnhydroBeads™
化驗
99.999% trace metals basis
形狀
beads
反應適用性
reagent type: catalyst
core: thallium
雜質
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
粒徑
−10 mesh
mp
>300 °C (lit.)
密度
7.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Br[Tl]
InChI
1S/BrH.Tl/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
PGAPATLGJSQQBU-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)