化驗
99%
折射率
n20/D 1.509 (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCc1ccccc1F
InChI
1S/C8H9FO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
InChI 密鑰
HNIGZVZDWCTFPR-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
208.4 °F - closed cup
閃點(°C)
98.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves