Merck
125202
Sigma-Aldrich
3-氯丙酰胺
98%
别名:
beta-Chloropropionamide, chloropropionamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2CH2CONH2
CAS号:
分子量:
107.54
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
solid
mp
98-101 °C (lit.)
SMILES字符串
NC(=O)CCCl
InChI
1S/C3H6ClNO/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H2,5,6)
InChI key
JQDXZJYAUSVHDH-UHFFFAOYSA-N
应用
3-Chloropropionamide was used as alkylating agent in the synthesis of 1-(2-carbamoyl-ethyl)indole-3-acetic acid.
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis of N-alkyl substituted bioactive indolocarbazoles related to Go6976.
Roy S, et al.
Tetrahedron, 62(33), 7838-7845 (2006)