化驗
98%
形狀
liquid
光學活性
[α]23/D −17°, neat
光學純度
ee: ≥99% (GLC)
折射率
n20/D 1.439 (lit.)
密度
1.119 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
SMILES 字串
CC(C)OC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C10H18O6/c1-5(2)15-9(13)7(11)8(12)10(14)16-6(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
InChI 密鑰
XEBCWEDRGPSHQH-YUMQZZPRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
D- 和 L-型均可用作经不对称环氧化对外消旋烯丙醇和 α-糠胺进行动力学拆分的试剂。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
其他客户在看
The Journal of Organic Chemistry, 59, 1444-1444 (1994)
Aldrichimica Acta, 18, 53-53 (1985)
Tetrahedron, 49, 2641-2641 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 115, 12208-12208 (1993)