跳转至内容
Merck

226777

Sigma-Aldrich

1,4-Dihydro-1,4-epoxynaphthalene

99%

别名:

1,4-Epoxy-1,4-dihydronaphthalene, 7-Oxabenzonorbornadiene

登录查看公司和协议定价


About This Item

经验公式(希尔记法):
C10H8O
CAS号:
分子量:
144.17
Beilstein:
123743
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100

方案

99%

mp

54-56 °C (lit.)

SMILES字符串

O1C2C=CC1c3ccccc23

正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南

储存分类代码

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

闪点(°F)

201.2 °F - closed cup

闪点(°C)

94 °C - closed cup

个人防护装备

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

没有发现合适的版本?

如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持