Merck
226408
Sigma-Aldrich
邻甲基-N,N′-二异丙基异脲
97%
别名:
N,N′-二异丙基-O-甲基异脲
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHNHC(OCH3)=NCH(CH3)2
CAS号:
分子量:
158.24
Beilstein:
1753052
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
50-52 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CO\C(NC(C)C)=N/C(C)C
InChI
1S/C8H18N2O/c1-6(2)9-8(11-5)10-7(3)4/h6-7H,1-5H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
PUVRRPLSJKDMKH-UHFFFAOYSA-N
應用
o-Methyl-N,N′-diisopropylisourea was used in the synthesis of proline betaine (stahydrine) and 4-hydroxyproline betaine (betoncine).
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
95.0 °F - closed cup
閃點(°C)
35 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Betaines derived from amino and hydrazino acids as phase transfer catalysts.
Tetrahedron, 46(6), 1911-1922 (1990)