Merck
225169
Sigma-Aldrich
2-溴苄胺 盐酸盐
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H4CH2NH2 · HCl
CAS号:
分子量:
222.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
227-230 °C (lit.)
溶解度
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
官能基
amine
bromo
SMILES 字串
Cl.NCc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H8BrN.ClH/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9;/h1-4H,5,9H2;1H
InChI 密鑰
MDEJOHXOXKDGOU-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2-Bromobenzylamine hydrochloride reacts with sulfonyl chloride to give sulfonamide.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A tandem radical approach to the ABCE-rings of the Aspidosperma and Strychnos alkaloids.
Hilton ST, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2, 209-210 (2001)