Merck
216534
Supelco
Amberlite IRC120 H,氢型
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
23151817
蒸汽密度
>1 (vs air)
蒸汽压
17 mmHg ( 20 °C)
描述
cross-linkage 8%
cross-linkage 8%
hydrogen form
moisture 53-58%
表单
beads
自燃温度
800 °F
参数
121 °C max. temp.
技术
LPLC: suitable
基质
styrene-divinylbenzene (gel)
基质活性基团
sulfonic acid
粒径
620-830 μm
工作pH值
0-14
容量
1.8 meq/mL by wetted bed volume
分离技术
cation exchange
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
InChI key
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
适用于多种化学处理应用、低 pH 值下除去氨基酸、美国药典钾法等的强酸性阳离子交换树脂。
特点和优势
可用于催化应用的具有磺酸官能团的强酸性凝胶型树脂。
法律信息
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)