Merck
213209
Sigma-Aldrich
柠檬酸三锂 水合物
97%
别名:
柠檬酸 三锂盐 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
LiO2CCH2C(OH)(CO2Li)CH2CO2Li · xH2O
分子量:
209.92 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
112 °C (dec.) (lit.)
溶解度
water: soluble 10%, clear, colorless
SMILES 字串
[Li+].[Li+].[Li+].O.OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Li.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI 密鑰
OSJRPECIECUBOG-UHFFFAOYSA-K
應用
柠檬酸锂可用于制备波特兰水泥板
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
其他客户在看
Chaotropic substances and their effects on the mechanical strength of Portland cement-based materials.
Rossetto HL, et al.
Materials Research Bulletin, 11(2), 183-185 (2008)