Merck
209724
Glycolaldehyde diethyl acetal
98%
别名:
2,2-Diethoxyethanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14O3
CAS号:
分子量:
134.17
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
方案
98%
SMILES字符串
CCOC(CO)OCC
InChI
1S/C6H14O3/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI key
IKKUKDZKIIIKJK-UHFFFAOYSA-N
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)