About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6O3
CAS号:
分子量:
102.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
旋光性
[α]20/D +32°, c = 1 in chloroform
光学纯度
ee: 94% (GLC)
折射率
n20/D 1.42 (lit.)
密度
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
ester
ether
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COC(=O)[C@H]1CO1
InChI
1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
InChI key
YKNYRRVISWJDSR-GSVOUGTGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
经 Shasun Chemicals and Drugs Limited 授权,使用 Jacobsen HKR 技术制造。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
162.0 °F - closed cup
闪点(°C)
72.2 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter