207233
1 of 10
Sigma-Aldrich
D156604
二甲基二硫代氨基甲酸钠 水合物
05-0280
硝酸镉 溶液
Supelco
51994
AAS 镉标准品
16595
铅标准液,用于原子吸收
1.19777
镉标准液
18281
邻苯二甲酸二丁酯(驱蚊叮)
NIST3128
Lead (Pb) standard solution
606782
四氟化碳-12C
18-0870
硝酸铅(II) 溶液
67261
邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯
1,000 μg/mL Pb in 1 wt. % HNO3 (Exact Pb concentration on label)
AAS: suitable
1.01 g/mL at 25 °C
single component solution
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?