certified reference material
TraceCERT®
品質等級
蒸汽密度
9.6 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 147 °C)
自燃溫度
756 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
0.47 %, 236 °F
製造商/商標名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.492 (lit.)
bp
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
InChI 密鑰
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
NMR定量信息已包括在认证内容中。证书上已给出不确定性和失效日期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
應用
包裝
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
367.7 °F - open cup
閃點(°C)
186.5 °C - open cup